Merck
425621
Sigma-Aldrich
Diphenylgermanium dichloride
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2GeCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5975 (lit.)
bp
100 °C/0.005 mmHg (lit.)
gęstość
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ge](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Ge/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
PFPTYRFVUHDUIN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bruno Pescara et al.
Inorganic chemistry, 58(8), 4802-4811 (2019-03-29)
Germanium (Ge) nanoparticles are gaining increasing interest due to their properties that arise in the quantum confinement regime, such as the development of the band structure with changing size. While promising materials, significant challenges still exist related to the development