Merck
425613
Sigma-Aldrich
Triphenylgermanium bromide
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3GeBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.86
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
134-136 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Ge](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3