Merck
424234
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-1,3-diethyldialuminoxane solution
10 wt. % in toluene
About This Item
Wzór liniowy:
{[C2H5Al(Cl)]2O}n
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
stężenie
10 wt. % in toluene
bp
111 °C
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[Al](Cl)O[Al](Cl)CC
Opakowanie
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)