Merck
42322
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidylester
≥95.0%
Synonim(y):
N-Succinimidyl 3-(bromomethyl)benzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10BrNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0%
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCc1cccc(c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO4/c13-7-8-2-1-3-9(6-8)12(17)18-14-10(15)4-5-11(14)16/h1-3,6H,4-5,7H2
Klucz InChI
BHXBPWLMEXGVCV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidylester is an ester derivative of benzoic acid. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Zastosowanie
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidyl ester may be used as hetero-bifunctional linker for the quaternisation of 5-(4-methoxyphenyl)2(4-pyridyl)oxazole and 2-(6-chromanyl)5(4-pyridyl)oxazole. These compounds are useful in the preparation of fluorescent stains.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Syntheses of reactive fluorescent stains derived from 5(2)-aryl-2(5)-(4-pyridyl)oxazoles and bifunctionally reactive linkers.
Litak PT and Kauffman JM.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31(2), 457-459 (1994)