Merck
423033
Sigma-Aldrich
N-(Phenoxycarbonyl)-L-valine methyl ester
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(NHCO2C6H5)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]21/D −36°, c = 1 in ethanol
mp
58-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H](NC(=O)Oc1ccccc1)C(C)C
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)