Merck
422711
Sigma-Aldrich
Acetone O-(benzyloxycarbonyl)oxime
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=NOCO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
46-48 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(C)=N\OC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c1-9(2)12-15-11(13)14-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
YAECLTQWHQOIQR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetone O-(benzyloxycarbonyl)oxime is an oxime derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Burkert et al.
The European journal of neuroscience, 23(2), 335-349 (2006-01-20)
Insect metamorphosis is a compelling example of postembryonic remodelling of neuronal structure and synaptic connectivity as larval and adult behaviours place distinct demands on the CNS. Holometabolous insects such as the moth Manduca sexta have long served as suitable models
Mao Zhang et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 820416-820416 (2022-02-08)
Heart failure is a syndrome in which the heart cannot pump enough blood to meet the body's needs, resulting from impaired ventricular filling or ejection of blood. Heart failure is still a global public health problem and remains a substantial