Merck
422568
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentonic acid γ-lactone 3,5-dibenzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H14F2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
aktywność optyczna
[α]25/D +62°, c = 1 in ethyl acetate
mp
117-119 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC1(F)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)OC1=O
Zastosowanie
Useful for the preparation of difluorinated pyrimidine nucleosides.[1]
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 565-565 (1992)