Merck
422223
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoroacetyl)indole
99%
Synonim(y):
3-Indolyl trifluoromethyl ketone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6F3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
211-214 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)9(15)7-5-14-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,14H
Klucz InChI
LCMDCXWSHDFQKP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-(Trifluoroacetyl)indole is a heterocyclic trifluoromethyl ketone. One of the methods reported for its synthesis is by the reaction of indole with trifluoroacetic anhydride.
Zastosowanie
  • Reactant for enantioselective synthesis of indoles via palladium-catalyzed kinetic asymmetrical alkylation
  • Reactant for preparation of N-pyridinyl indolecarboxamides via amidation of aminopyridine derivatives. with indolecarboxylic acid
  • Reactant for preparation of mast cell tryptase inhibitors, starting from indoles; using amidation as the key step
  • Reactant for formation of Michael adducts via Baylis-Hillman reaction
  • Reactant for preparation of indolecarboxamides via haloform cleavage of (trifluoroacetyl)indole with lithium dialkylamides
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of indole-3-carboxamides via a haloform cleavage reaction of 3-trifluoroacetylindole with lithium dialkylamides.
Hassinger HL, et al
Tetrahedron Letters, 39(20), 3095-3098 (1998)