Merck
422134
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
Synonim(y):
Decamethylzirconocene dichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30Cl2Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Zr]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)