Merck
421871
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol
≥99%, ChiraSelect
Synonim(y):
(R)-(+)-1-(Pentafluorophenyl)ethanol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(C6F5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.12
Beilstein:
5268492
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
linia produktu
ChiraSelect
Próba
≥99%
aktywność optyczna
[α]20/D +7.5°, c = 1 in pentane
mp
41-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H5F5O/c1-2(14)3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2,14H,1H3/t2-/m1/s1
Klucz InChI
WYUNHWKTLDBPLE-UWTATZPHSA-N
Informacje prawne
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)