Merck
421588
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Formamidosuccinic anhydride
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
aktywność optyczna
[α]20/D −53°, c = 1 in acetic acid
mp
145-155 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O=CN[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-2-6-3-1-4(8)10-5(3)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
DFTMVZIUYVECNW-VKHMYHEASA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3