Merck
42134
Sigma-Aldrich
(2R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
(3R-cis)-Tetrahydro-3-(trichloromethyl)-1H,3H-pyrrolo[1,2-c]oxazol-1-one, L-Proline - chloral condensation product
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8Cl3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (AT)
aktywność optyczna
[α]/D 29 to 34°, c = 2 in toluene
mp
108-112 °C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCCN1[C@H](OC2=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H8Cl3NO2/c8-7(9,10)6-11-3-1-2-4(11)5(12)13-6/h4,6H,1-3H2/t4-,6+/m0/s1
Klucz InChI
GWQBXRYSVSZLSL-UJURSFKZSA-N
Zastosowanie
Valuable precursor to enantiomerically pure C- and N-protected α-alkyl prolines.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H. Wang, H.; Germanas, J. P.
Synlett, 33-36 (1999)