Merck
421251
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxy-5-ethylpyrimidine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
99%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1c(O)ncnc1O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)