Merck
420905
Supelco
QUILON® S chromium complex solution
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H35Cl4Cr2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
545.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
5.5-6.0 wt. % Cr in isopropanol
tw
~82 °C
mp
−35 °C
gęstość
0.924 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC1=[O][Cr](Cl)(Cl)O[Cr](Cl)(Cl)O1
Informacje prawne
DuPont Product
QUILON is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)