Merck
420689
Sigma-Aldrich
N-[Bis(methylthio)methylene]-p-toluenesulfonamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2N=C(SCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
109-111 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS\C(SC)=N\S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)