Merck
420212
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Acetoxy-3,3-dimethylbutyronitrile
99%
Synonim(y):
(R)-1-Cyano-2,2-dimethyl-1-propyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH(O2CCH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +106°, c = 5 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
tw
198 °C (lit.)
gęstość
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@H](C#N)C(C)(C)C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)