Merck
419958
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Verbenone
≥99%
Synonim(y):
(1S,5S)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Beilstein:
1907623
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
≥99%
aktywność optyczna
[α]20/D −142°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
Klucz InChI
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)