Merck
419451
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloro-6-fluorocinnamic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
mp
165-169 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\c1c(F)cccc1Cl
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride