Merck
419192
Sigma-Aldrich
3-Chloro-N-(3-quinuclidinyl)benzamide
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
165-166 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][C@]12CCN(CC1)CC2NC(=O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C14H17ClN2O/c15-12-3-1-2-11(8-12)14(18)16-13-9-17-6-4-10(13)5-7-17/h1-3,8,10,13H,4-7,9H2,(H,16,18)
Klucz InChI
NFCKUDVYRHEVOM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Chloro-N-(3-chinuklidynylo)benzamid jest pochodną chinuklidyny. Są one szeroko stosowane jako ligandy w badaniach dihydroksylacji olefin katalizowanych przez OsO4.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)