Merck
418781
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2,2-dimethylhexanenitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH2)4C(CH3)2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
92 °C/0.6 mmHg (lit.)
gęstość
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(CCCCBr)C#N
InChI
1S/C8H14BrN/c1-8(2,7-10)5-3-4-6-9/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
BBBNHHFFABZOEK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opisano właściwości fizyczne (takie jak współczynnik załamania światła i gęstość) 6-bromo-2,2-dimetyloheksanenitrylu.[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 203-203 (2014)