Merck
418668
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycyclohexanone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H9(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
tw
85 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC1CCCCC1=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
WBPWDGRYHFQTRC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup