Merck
418277
Sigma-Aldrich
Aluminum 2,9,16,23-tetrakis(phenylthio)-29H,31H-phthalocyanine chloride
Dye content 90 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H32AlClN8S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1007.60
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 90%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
725 nm
ciąg SMILES
[Cl-].[Al+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc(Sc8ccccc8)ccc37)c9ccc(Sc%10ccccc%10)cc69)c%11ccc(Sc%12ccccc%12)cc5%11)c%13ccc(Sc%14ccccc%14)cc4%13
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)