Merck
418153
Sigma-Aldrich
2,9,16,23-Tetraphenoxy-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 98 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H34N8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
882.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 98%
mp
195 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
668 nm
703 nm (2nd)
ciąg SMILES
O(c1ccccc1)c2ccc3c4nc(nc5[nH]c(nc6nc(nc7[nH]c(n4)c8cc(Oc9ccccc9)ccc78)c%10cc(Oc%11ccccc%11)ccc6%10)c%12cc(Oc%13ccccc%13)ccc5%12)c3c2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)