417904
Dimethyl sulfoxide-d6
99.5 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Synonim(y):
(Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
About This Item
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
99.5 atom % D
temp. samozapłonu
573 °F
zawiera
1 % (v/v) TMS
granice wybuchowości
42 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
tw
189 °C (lit.)
gęstość
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C