Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3340,00 zł
isotopic purity
≥99.8 atom % D
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
form
liquid
contains
1 % (v/v) TMS
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.025% water
water
refractive index
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS | description ≥99.8 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS | description ≥99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS | description ≥99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable |
| assay ≥99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay ≥99% (CP) |
| isotopic purity ≥99.8 atom % D | isotopic purity ≥99.8 atom % D | isotopic purity ≥99.8 atom % D | isotopic purity ≥99.8 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| bp 65.4 °C (lit.) | bp 65.4 °C (lit.) | bp 65.4 °C (lit.) | bp 65.4 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol-d4
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
811-98-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?