Merck
417645
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl phenyl sulfone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SO2CH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
bp
168-174 °C/7 mmHg (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCS(=O)(=O)c1ccccc1
informacje o genach
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)