Merck
417416
Sigma-Aldrich
1-(5-Chloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(OH)(CH3)COCH2COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
120-123 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(O)c(cc1Cl)C(=O)CC(=O)c2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)