Merck
417300
Sigma-Aldrich
6-Chloroflavone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
183-185 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
informacje o genach
human ... ADORA3(140)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)