Merck
417106
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsilyl)germanium hydride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]3GeH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
przydatność reakcji
reagent type: reductant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4974 (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)[GeH]([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)