Merck
416606
Bisphenol A ethoxylate sulfate ammonium salt solution
60 wt. % in H2O, EO/phenol 15
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C[C6H4(OCH2CH2)nOSO3NH4]2
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
OCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
composition
EO/phenol, 15
concentration
60 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.431
density
1.115 g/mL at 25 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)