Merck
416576
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H2(F)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
tw
166-168 °C (lit.)
gęstość
1.555 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2Cl2F4/c8-4-1-3(7(11,12)13)2-5(9)6(4)10/h1-2H
Klucz InChI
BWQFQKZDLBJZAW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride is an aryl fluorinated building block.
Zastosowanie
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride may be used for the synthesis of 3-[4-[1-(2,6-dichloro-3-iodo-4-trifluoromethylphenyl)-5-iodopyrazolo]]-3-(trifluoromethyl)diazirine.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert E Sammelson et al.
The Journal of organic chemistry, 68(21), 8075-8079 (2003-10-11)
3-[4-[1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)pyrazolo]]-3-(trifluoromethyl)diazirine is a fipronil-based (i.e. fiprole), high-affinity probe for the GABA receptor. For synthesis of the tritium-labeled version of this trifluoromethyldiazirinylfiprole ([(3)H]TDF) the required intermediate, 3-[4-[1-(2,6-dichloro-3-iodo-4-trifluoromethylphenyl)-5-iodopyrazolo]]-3-(trifluoromethyl)diazirine, was prepared in 10 steps from pyrazole and 3,5-dichloro-4-fluorobenzotrifluoride. One of the key transformations