Merck
415731
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Br2C6H2(OH)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
mp
108-111 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)