Merck
415618
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Methylsuccinic acid
99%
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −8.3°, c = 5.1 in H2O
mp
110-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
WXUAQHNMJWJLTG-VKHMYHEASA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)