Merck
415073
Sigma-Aldrich
Magnesium tungstate
−325 mesh, 99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
MgWO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
ciąg SMILES
[Mg++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.4O.W/q+2;;;2*-1;
Klucz InChI
DJZHPOJZOWHJPP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3