Merck
414956
Sigma-Aldrich
Barium calcium tungsten oxide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Barium calcium tungstate
About This Item
Wzór liniowy:
Ba2CaWO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Ca].O=[Ba].O=[Ba].O=[W](=O)=O
InChI
1S/2Ba.Ca.6O.W
Klucz InChI
JLSWGWVIBBXYRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)