Kluczowe dokumenty
414042
N-(2,6-Dimethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid
97%
Synonim(y):
HIDA
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3NHCOCH2N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)