Merck
413313
Sigma-Aldrich
Tris(4-hydroxyphenyl)methane triglycidyl ether 2,6-tolylene diisocyanate adduct
Synonim(y):
Triphenylolmethane triglycidyl ether 2,6-tolylene diisocyanate adduct
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C65H62N2O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1095.19
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
90 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c(cccc1N2CC(COc3ccc(cc3)C(c4ccc(OCC5CO5)cc4)c6ccc(OCC7CO7)cc6)OC2=O)N8CC(COc9ccc(cc9)C(c%10ccc(OCC%11CO%11)cc%10)c%12ccc(OCC%13CO%13)cc%12)OC8=O
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)