Merck
413186
Sigma-Aldrich
2-Dodecyl-N-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)succinimide
technical grade
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H48N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.67
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
220 °C/0.7 mmHg (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC1CC(=O)N(C2CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C2)C1=O
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)