Przejdź do
SML0198
Fenoldopam mesylate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Fenoldopam methanesulfonate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16ClNO3 · CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
266-612-7
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
556,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
mp
271 °C (lit.)
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL at ~60 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
InChI
1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
InChI key
CVKUMNRCIJMVAR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812)
Application
Fenoldopam mesylate may be used to study dopamine D1-mediated cell signaling.
Biochem/physiol Actions
Dopamine D1-receptor agonist; Antihypertensive
Fenoldopam mesylate is a selective dopamine D1 receptor agonist used as an antihypertensive agent. It is an agonist for D1-like dopamine receptors and binds with moderate affinity to α2-adrenoceptors. It has no significant affinity for D2-like receptors, α1 and α-adrenoceptors, 5HT1 and 5HT2 receptors, or muscarinic receptors. Fenoldopam mesylate causes peripheral vasodilation by stimulating dopamine-1receptors and α2-adrenoceptors, increasing renal blood flow.
Fenoldopam mesylate (FM) is considered as an effective therapeutic agent to prevent the onset of postoperative AKI (PO-AKI). In healthy cats, FM can stimulate diuresis and be well-tolerated. This benzazepine-derivative is regional specific and does not cause cerebral vasodilation.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1269458N0289SML0378
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL at ~60 °C
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >15 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenoldopam mesylate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)