Merck
413127
Sigma-Aldrich
Ditetradecyl 3,3′-thiodipropionate
technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
S[CH2CH2CO2(CH2)13CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical grade
mp
48-53 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
Zastosowanie
Antioxidant
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)