Kluczowe dokumenty
412694
Ethyl 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propionate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
13 °C (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCc1ccc(OC)c(OC)c1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)