Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 311,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2NH2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.05
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5740936
Assay:
99%
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
optical activity
[α]22/D −4°, c = 20 in H2O
mp
227-229 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
Cl.Cl.C[C@H](N)CN
InChI
1S/C3H10N2.2ClH/c1-3(5)2-4;;/h3H,2,4-5H2,1H3;2*1H/t3-;;/m0../s1
InChI key
AEIAMRMQKCPGJR-QTNFYWBSSA-N
Application
(S)-(-)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride may be used in the preparation of following chiral imidazoline derivatives, which show moderate α-adrenergic blocking activity:
- (S)-(-)-4-methyl-2-(1-naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride
- (S)-(-)-2-benzyl-4-methylimidazoline picrate
- (S )-(-)-2-[(2,6-dichlorophenyl)imino]-4-methylimidazolidine hydrochloride
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 97% | description 98% |
| assay 99% | assay 99% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 227-229 °C (lit.) | mp 241-244 °C (lit.) | mp 259-263 °C | mp 246-250 °C (lit.) |
| optical activity [α]22/D −4°, c = 20 in H2O | optical activity [α]20/D +4.0°, c = 20 in H2O | optical activity [α]22/D +24°, c = 1 in H2O | optical activity - |
| functional group amine | functional group amine | functional group amide, amine | functional group amine |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?