Merck
412155
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol methyl ether propoxylate (2PO/OH) acrylate
average Mn ~288, contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2C(CH3)2CH2OCH3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
masa cząsteczkowa
average Mn ~288
zawiera
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
gęstość
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COCC(C)(C)COCC(C)OCC(C)OC(=O)C=C