Kluczowe dokumenty
411833
N,N′-(Oxydi-4,1-phenylene)bisacetamide
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CONHC6H4)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
230-231 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(C)=O)cc2)cc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)