Merck
411418
Sigma-Aldrich
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
F2CHP(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
tw
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Packaged in glass bottles
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)