Przejdź do
411310
(Carbethoxymethyl-1,2-13C2)triphenylphosphonium bromide
98 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5O213C13CH2P(C6H5)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.27
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
Isotopic purity:
98 atom % 13C
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
98 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
mol wt
431.23 by atom % calculation
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reaction type: Whiting Reaction
mp
152-154 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[Br-].CCO[13C](=O)[13CH2][P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i18+1,22+1;
InChI key
VJVZPTPOYCJFNI-WWPGYFPTSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
593532660663755893
description
98 atom % 13C
description
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
description
endotoxin tested, 99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+2
mass shift
M+7
mass shift
M+6
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
152-154 °C (lit.)
mp
152-156 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mp
150-152 °C (lit.)
mol wt
431.23 by atom % calculation
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)