Merck
411159
Sigma-Aldrich
β-Nitro-4-(trifluoromethyl)styrene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH=CHNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
94-96 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(F)(F)F