Merck
410969
Sigma-Aldrich
2,2,4(2,4,4)-Trimethyl-1,6-hexanediamine
99%
Synonim(y):
1,6-Diamino-2,2,4(2,4,4)-trimethylhexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H22N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
tw
232 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CN)CC(C)(C)CCN.CC(CCN)CC(C)(C)CN
InChI
1S/2C9H22N2/c1-8(7-11)6-9(2,3)4-5-10;1-8(4-5-10)6-9(2,3)7-11/h2*8H,4-7,10-11H2,1-3H3
Klucz InChI
IXIXPOVPUKTPFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter