Kluczowe dokumenty
410845
1,5,9-Decatriene, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2CH2CH=CHCH2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCC\C=C\CCC=C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?