Merck
410667
Sigma-Aldrich
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
bp
170-175 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(CC(C)=O)c(OC)c1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)